Learn More
Biochrom WPA Lightwave 3+ CT
WPA Lightwave 3+ CT is a split beam UV/Vis spectrophotometer that combines ease of use with the flexibility of a 40 mm sample port. Expect high resolution with the 3 nm bandwidth. Color touch screen for distinguishing multiple samples by color on graph overlays and to focus on areas of interest.
7925.00€ - 9310.00€
Especificaciones
Altura del centro del haz | 15 mm |
---|---|
Fondo (imperial) | 15,3 in |
Fondo (métrico) | 390 mm |
Tipo de detector | Matriz CMOS doble |
Pantalla | Color Touchscreen |
Código de producto | Marca | Incluye | Interfaz | Impresora incluida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Interfaz | Impresora incluida | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17163628
|
Biochrom
80-3007-67 |
Espectrofotómetro | Pantalla táctil, puerto USB, PC mediante software PVC | No |
7925.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17186099
|
Biochrom
80-3007-68 |
Espectrofotómetro, impresora en serie integrada | Pantalla táctil, puerto USB, PC mediante software PVC | Sí |
8975.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17243074
|
Biochrom
80-3007-69 |
Espectrofotómetro, conectividad Bluetooth | Pantalla táctil, puerto USB, PC mediante software PVC, conectividad Bluetooth | No |
8975.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17253074
|
Biochrom
80-3007-70 |
Espectrofotómetro, conectividad Bluetooth, impresora en serie integrada | Pantalla táctil, puerto USB, PC mediante software PVC, conectividad Bluetooth | Sí |
9310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Split Beam (RBC) UV/Vis Spectrophotometer covering 190 to 1100 nm (3 nm bandwidth)
- 5 in. color touch screen with zoom and track functions makes it easy to distinguish multiple samples by color on graph overlays
- USB port for data collection
- Accepts 10, 20, and 40 mm path length cuvettes
- Built-in software provides flash scan, fixed wavelength measurements, kinetics, and concentration with comprehensive graphics capability plus the ability to store up to 90 methods
- Choose to include a built-in serial printer, Bluetooth connectivity, or both
- Lightweight and stackable for storage
Especificaciones
15 mm | |
390 mm | |
Color Touchscreen | |
Flash de xenón | |
3 nm | |
120/240 V | |
Celdas de trayectoria óptica de 10, 20 o 40 mm | |
100 mm | |
± 0,005 pico a pico ± 0,002 RMS | |
De -0,3 a 2,5 A, de 0,3 a 199 %T | |
Round | |
± 2 nm | |
6,6 lb | |
10 in |
15,3 in | |
Matriz CMOS doble | |
Inglés, francés, alemán, español, italiano, chino, japonés | |
WPA Lightwave 3+ CT | |
Espectrofotómetro | |
De 190 nm a 1100 nm | |
3,9 in | |
Rejilla plana | |
± 1,3 % o ± 0,008 A, lo que sea mayor (a 546 nm) | |
± 0,002 A a 0,5 A (a 546 nm) | |
< 0,5 %T 340 nm | |
± 1 nm | |
3 kg | |
260 mm |