Learn More
Memmert™ Certificado de calibración de fábrica
Certificado de calibración de fábrica para 5 %, 7 % y 10 % CO2
Marca:  Memmert™ ICO240D00106
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17199984
  • 315.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-11-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Certificados de calibración de trabajos especiales previa solicitud
  • Para CO2 al 5 %, 7 % y 10 % (medido a +37 °C)
Especificaciones
Especificaciones
ICO240
Certificado de calibración de obras