Learn More
VistaLab™ Technologies Standard Length Wobble-not™ Low-Insertion Force Serological Pipet
An innovative 2-tiered plug end design that helps decrease insertion force, while increasing pipet stability in your controller. This design allows for less jamming and less dripping for easier and more accurate pipetting, with less risk of contamination.
Marca: VistaLab™ Technologies 4090-0010
Detalles adicionales : Peso : 2.58550kg
Descripción
- Empaquetado: Envasadas individualmente en papel/plástico, envasadas individualmente en plástico/plástico, envasadas a granel en bolsas reutilizables de plástico
- Estériles: sin ARNasa/ADNasa, sin pirógenos
- Precisión ±2 % a volumen completo
- Filtro en el tapón fabricado de polipropileno poroso
- Marcas ultratransparentes
- Esterilizado a SAL 10-6
Especificaciones
± 2% con el volumen completo | |
Poliestireno, polipropileno | |
Sí | |
13,5 in | |
200/caja | |
Envuelto individualmente en papel/plástico | |
Pipeta sin tambaleo de longitud estándar | |
ali-Q o cualquier otro controlador de pipetas |
No esterilizable en autoclave | |
Estéril | |
0,1 mL | |
3 mL | |
Asignación | |
10 ml | |
Sí |