Learn More
VistaLab™ Technologies Standard Length Wobble-not™ Low-Insertion Force Serological Pipet
An innovative 2-tiered plug end design that helps decrease insertion force, while increasing pipet stability in your controller. This design allows for less jamming and less dripping for easier and more accurate pipetting, with less risk of contamination.
78.15€ - 236.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Esterilidad Estéril
Graduado
Estilo de punta Asignación
Tipo Pipeta sin tambaleo de longitud estándar
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Volumen (métrico) Tipo de empaquetado Graduaciones negativas Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Tipo de empaquetado Graduaciones negativas Precio Cantidad y disponibilidad  
16445114
Ver documentos Detalles de la promoción
VistaLab™ Technologies
4090-0005
5 ml Envuelto individualmente en papel/plástico 3 mL
78.15€
paquete de 200
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16455114
Ver documentos Detalles de la promoción
VistaLab™ Technologies
4090-0010
10 ml Envuelto individualmente en papel/plástico 3 mL
81.80€
paquete de 200
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16465114
Ver documentos Detalles de la promoción
VistaLab™ Technologies
4090-0025
25 ml Envuelto individualmente en papel/plástico 8 mL
159.00€
paquete de 200
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16475114
Ver documentos Detalles de la promoción
VistaLab™ Technologies
4090-0050
50 ml Envuelto individualmente en papel/plástico 8 mL
236.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Packaging: Individually wrapped in paper/plastic, Individually Wrapped in plastic/plastic, Bulk packed in plastic resealable bags
  • Sterile – RNase/DNase free, Non-pyrogenic
  • Accuracy ± 2% at full volume
  • Filter at plug end made of porous polypropylene
  • Ultra-clear markings
  • Sterilized to SAL 10-6
Especificaciones
Especificaciones
No esterilizable en autoclave
Pipeta sin tambaleo de longitud estándar
ali-Q o cualquier otro controlador de pipetas
Estéril
Asignación