Learn More
Bel-Art™ Arandela para tubo SP Scienceware™ Wilmad™
Funciona con matraz de filtración y tubo de muestras invertido. El lavador de tubos Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ con una unidad de lavado de diseño sencillo es la solución más económica y fiable para la limpieza de tubos individuales.
Marca:  Bel-Art™ 66000-0065
Detalles adicionales : Peso : 0.43080kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15358638
  • 225.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cada unidad únicamente admite tubos de RMN con el diámetro externo y la longitud indicados en las especificaciones
  • Requiere un matraz de filtración (se vende por separado; se recomiendan 500 ml)
  • El tubo de muestras invertido se inserta en la arandela y el disolvente se introduce en el depósito mediante una serie de frascos de lavado.
  • Aspira aire a través del tubo para completar el procedimiento.
Especificaciones
Especificaciones
203 mm
Se ajusta los tubos con diámetro de: 5 mm, diámetro “B”: 10 mm
Junta interna 24/40
8 in