Learn More
Bel-Art™ Arandela para tubo SP Scienceware™ Wilmad™
Código de producto. p-6974027 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203 mm
Diámetro exterior (métrico):
Se ajusta los tubos con diámetro de: 10 mm, diámetro “B”: 14 mm
Se ajusta los tubos con diámetro de: 5 mm, diámetro “B”: 10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15328638
Marca: Bel-Art™ 660000063
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Funciona con matraz de filtración y tubo de muestras invertido. El lavador de tubos Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ con una unidad de lavado de diseño sencillo es la solución más económica y fiable para la limpieza de tubos individuales.
  • Cada unidad únicamente admite tubos de RMN con el diámetro externo y la longitud indicados en las especificaciones
  • Requiere un matraz de filtración (se vende por separado; se recomiendan 500 ml)
  • El tubo de muestras invertido se inserta en la arandela y el disolvente se introduce en el depósito mediante una serie de frascos de lavado.
  • Aspira aire a través del tubo para completar el procedimiento.
Especificaciones
Longitud (métrico) 178 mm
Material Borosilicate Glass
Tipo de producto NMR Tube
Diámetro exterior (métrico) Se ajusta los tubos con diámetro de: 10 mm, diámetro “B”: 14 mm
Diámetro interior (métrico) Junta interna 24/40
Longitud (imperial) 7 in