Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tubo de RMN con tapón roscado Wilmad-LabGlass™
El tubo de RMN con tapón de rosca Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ se utiliza normalmente para la desgasificación de muestras debido a su capacidad para mantener la calidad del vacío.
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ 66505-1095
Detalles adicionales : Peso : 0.12920kg
Descripción
- Cada tubo con tapón de rosca incluye un tapón de rosca con parte superior abierta y septum de PTFE/silicona
- Inerte a la mayoría de disolventes y compuestos orgánicos, pero insuficiente para materiales altamente corrosivos
- Sigue siendo fiable después de múltiples punciones
Especificaciones
228,6 mm | |
400 MHz | |
513-7TRA-9 |
5 mm | |
Septum de PTFE/silicona |