Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tubo de RMN con tapón roscado Wilmad-LabGlass™
El tubo de RMN con tapón de rosca Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ se utiliza normalmente para la desgasificación de muestras debido a su capacidad para mantener la calidad del vacío.
42.00€ - 66.40€
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 5 mm
Incluye Septum de PTFE/silicona
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Intensidad de campo Longitud (métrico) Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Intensidad de campo Longitud (métrico) Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
15388858
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™ SP Scienceware™
66305-0571
300 MHz 177,8 mm 507-TR-7
42.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15308998
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™ SP Scienceware™
66505-0575
500 MHz 177,8 mm 528-TR-7
46.90€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15318998
Ver documentos Detalles de la promoción
Bel-Art™ SP Scienceware™
66505-1095
400 MHz 228,6 mm 513-7TRA-9 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • Cada tubo con tapón de rosca incluye un tapón de rosca con parte superior abierta y septum de PTFE/silicona
  • Inerte a la mayoría de disolventes y compuestos orgánicos, pero insuficiente para materiales altamente corrosivos
  • Sigue siendo fiable después de múltiples punciones
Especificaciones
Especificaciones
5 mm
Septum de PTFE/silicona