missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bel-Art™ SP Scienceware™ Tapones de susceptibilidad Wilmad-LabGlass™ Doty™

Los tapones de susceptibilidad Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ Doty™ permiten que la muestra se concentre sustancialmente.

Marca:  Bel-Art™ SP Scienceware™ 66000-0049

Detalles adicionales : Peso : 0.04310kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15358618

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

  • Compatibles con una gama más amplia de disolventes
  • Menos frágiles en experimentos de temperatura variable que implican descongelación-bombeo-congelación
  • Utilícelos con nuestros tubos de pared fina de 3, 5 o 8 mm
  • Fácil carga y limpieza de muestras
  • Totalmente compatibles con el espectrómetro/sonda Bruke™ Agilent™ (anteriormente Varian™) y JEOL™
  • Diseñados para facilitar la eliminación de burbujas de aire.
  • Se pueden retirar del tubo de muestras con una pérdida mínima de la muestra (1-2 %) después de obtener los espectros, y, a continuación, se pueden utilizar con otras muestras
Especificaciones

Especificaciones

Tapones de susceptibilidad
Modelo SP-PS-3
Tubos de precisión de pared fina de 5 mm Wilmad-LabGlass
PPS
8 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Almacene los tapones en disolvente deuterado para suprimir la absorción de agua.