Learn More
Kautex™ Recipiente cuadrado de cuello ancho de PVC, marrón
Llene y limpie con facilidad estos recipientes de PVC de cuello ancho gracias a la amplia configuración de cuello. El recipiente cuadrado de cuello ancho de PVC marrón Kautex™ es ideal para medios sensibles a la luz.
Marca: Kautex™ 2000071083
Detalles adicionales : Peso : 4.56000kg
Descripción
- Miembro de la familia de recipientes de la serie 310
Especificaciones
Tarro de cuello ancho | |
Tapón, inserto de espuma | |
Marrón | |
Envasado, dispensación, envío de muestras, almacenamiento, envío por correo | |
114 | |
No |
120 mm | |
750 ml | |
69 mm | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
114 cajas | |
Cuadrada |