Learn More
Kautex™ Recipiente cuadrado de cuello ancho de PVC, marrón
Llene y limpie con facilidad estos recipientes de PVC de cuello ancho gracias a la amplia configuración de cuello. El recipiente cuadrado de cuello ancho de PVC marrón Kautex™ es ideal para medios sensibles a la luz.
0.70€ - 411.69€
Especificaciones
Tipo de producto | Tarro de cuello ancho |
---|---|
Color | Marrón |
Para utilizar con (aplicación) | Envasado, dispensación, envío de muestras, almacenamiento, envío por correo |
Closure Included | No |
Forma | Cuadrada |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro interior del cuello (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro interior del cuello (métrico) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17818177
|
Kautex™
2000084599 |
500 ml | 54 mm | PVC |
211.52€
paquete de 126 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15921431
|
Kautex™
2000073353 |
2000 ml | 69 mm | PVC |
191.71€
paquete de 44 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15991411
|
Kautex™
2000071083 |
750 ml | 69 mm | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
237.26€
paquete de 114 |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15971411
|
Kautex™
2000071081 |
300 ml | 41 mm | Cloruro de polivinilo |
411.69€
paquete de 300 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10498792
|
Kautex™
2000084593 |
100 ml | 31 mm | PVC |
0.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17828177
|
Kautex™
2000084593 |
100 ml | 31 mm | PVC |
328.51€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10637701
|
Kautex™
2000073353 |
2000 ml | 69 mm | PVC |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Miembro de la familia de recipientes de la serie 310
Especificaciones
Tarro de cuello ancho | |
Envasado, dispensación, envío de muestras, almacenamiento, envío por correo | |
Cuadrada |
Marrón | |
No |