Learn More
Kautex™ Recipiente cuadrado de cuello ancho de PVC, marrón
Llene y limpie con facilidad estos recipientes de PVC de cuello ancho gracias a la amplia configuración de cuello. El recipiente cuadrado de cuello ancho de PVC marrón Kautex™ es ideal para medios sensibles a la luz.
Marca: Kautex™ 2000084593
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
- Miembro de la familia de recipientes de la serie 310
Especificaciones
Tarro de cuello ancho | |
Tapón | |
Marrón | |
Envasado, dispensación, envío de muestras, almacenamiento, envío por correo | |
480 | |
No |
83,5 mm | |
100 ml | |
31 mm | |
PVC | |
480 cajas | |
Cuadrada |