Learn More
Kimberly-Clark™ Paño blanco Wypall X70
Ideal para mantenimiento de intensidad media. El paño blanco Kimberly Clark™ Wypall X70 está disponible como toallitas plegadas envasadas en una bolsa de polietileno a prueba de salpicaduras e impermeable.
Marca: Kimberly-Clark™ 7867
265.39 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21673" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 5.10300kg
Descripción
- Paño reutilizable con tecnología HYDROKNIT
- Altamente absorbente, resistente y duradero (húmedo o seco)
- Resiste a la mayoría de disolventes, reduce los residuos, permite una limpieza rápida y ayuda a reducir los costes
Especificaciones
Paño Wypall X70 | |
420 mm | |
Blanco | |
Para un mantenimiento de intensidad media, eliminación de aceites, grasa, suciedad y disolventes, limpieza de herramientas, maquinaria y superficies metálicas, eliminación de líquidos de corte, protección de piezas | |
6 paq. |
380 mm | |
Tela de celulosa de polipropileno no tejida | |
380 x 420 mm | |
Dispensador de toallitas Wypall | |
1 capas |