Learn More
DWK Life Sciences Cierres de aluminio rasgables sin revestimiento
El cierre rasgable se puede retirar completamente, lo que permite verter el contenido del frasco
Marca: DWK Life Sciences 224192-05
109.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.30240kg
Descripción
El cierre rasgable se puede retirar completamente, lo que permite verter el contenido del frasco
- Aluminio
- Sin revestir
Especificaciones
Azul | |
1000/caja | |
13 mm |
Aluminio | |
Rasgable completo |