Learn More
DWK Life Sciences Cierres de aluminio rasgables sin revestimiento Wheaton™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-77136 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Natural
Rojo
Verde
Tamaño del tapón:
13 mm
20 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 1000
Código de producto. Color Tamaño del tapón unitSize
10154222 Natural 13 mm paquete de 1000
10641233 Verde 20 mm paquete de 1000
10581522 Rojo 13 mm 1000 PCS
11708789 Azul 13 mm paquete de 1000
11682509 Natural 30 mm paquete de 1000
5 options
Código de producto. 10154222
Marca: DWK Life Sciences 22419201
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El cierre rasgable se puede retirar completamente, lo que permite verter el contenido del frasco
  • Aluminio
  • Sin revestir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Material Aluminio
Cantidad 1000/caja
Tamaño del tapón 13 mm
Tipo de producto arrancar