Learn More
DWK Life Sciences Tapas y tapones para ampollas Wheaton Vacule™
Proporciona el sellado máximo para viales con acabados de vidrio de pared recta. Los tapones de caucho de tapón recto Wheaton™ están fabricados con materias primas de la máxima calidad.
Marca: DWK Life Sciences 224100-070
185.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descrizione
- Esterilizables en autoclave
- Disponibles en diversos tamaños y colores
- Fabricados para producir una excepcional estabilidad dimensional
Specifica
Tapón recto | |
Caucho | |
Ampollas Vacule |
13 mm | |
Rojo |