Learn More
DWK Life Sciences Tapas y tapones para ampollas Wheaton Vacule™
Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Color:
Gris
Rojo
Diámetro exterior (imperial):
13 mm
20 mm
Material:
Caucho
Clorobutil-isopreno
FEP
Tipo de producto:
Tapón recto
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
- Esterilizables en autoclave
- Disponibles en diversos tamaños y colores
- Fabricados para producir una excepcional estabilidad dimensional
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Ampollas Vacule |
| Color | Rojo |
| Diámetro exterior (imperial) | 13 mm |
| Material | Caucho |
| Tipo de producto | Tapón recto |