Learn More
DWK Life Sciences Tapones para viales y frascos de suero
Proporcionan tapas herméticas
Marca: DWK Life Sciences W224100-093
235.72 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.62100kg
Descripción
Proporcionan tapas herméticas
- Los tapones rectos modelo brida están fijados con cierre de rosca de aluminio (06-406-11B)
- Los tapones de tres clavijas son para aplicaciones liofilizadas (06-447E, 06-45156- )
Especificaciones
Gris | |
7 mm | |
13 mm | |
Se ajusta a la boca de viales y frascos de suero con DI de 7 mm y DE de 13 mm | |
Sí |
Tapón de liofilización de 2 patas; caucho de butilo | |
Liofilización | |
Caucho butílico | |
50 durómetros |