Learn More
DWK Life Sciences Tapones para viales y frascos de suero
Código de producto. p-7122717 Tienda Wheaton Science Products Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Estilo de enchufe macho recto; caucho
Tapón de liofilización de 2 patas; caucho de butilo
Tapón de liofilización de 2 patas; mezcla de isopreno de clorobutilo
Material:
Caucho
Caucho butílico
Mezcla de isopreno de clorobutilo
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. 10452242
Marca: DWK Life Sciences 224100192
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proporcionan tapas herméticas
  • Los tapones rectos modelo brida están fijados con cierre de rosca de aluminio (06-406-11B)
  • Los tapones de tres clavijas son para aplicaciones liofilizadas (06-447E, 06-45156- )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 13 mm
Diámetro (métrico) 20 mm
Para utilizar con (aplicación) Liofilización
Para utilizar con (equipo) Se ajusta a la boca de viales y frascos de suero con DI de 13 mm y DE de 20 mm
Dureza 50 durómetros
Esterilizables en autoclave
Color Gris
Diameter (Metric) Bottom 13 mm
Material Mezcla de isopreno de clorobutilo
Tipo de producto Tapón de liofilización de 2 patas; mezcla de isopreno de clorobutilo