Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flat Bottom Flasks For Soxhlet Extraction Apparatus
Manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Marca: DWK Life Sciences 428164
47.83 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
- Matraz de fondo plano 24/42
Especificaciones
500 mL | |
Para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico | |
Plano |
Vidrio de borosilicato | |
24/40 |