Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flat Bottom Flasks For Soxhlet Extraction Apparatus
Manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
44.15€ - 50.35€
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico
Junta cónica estándar 24/40
Forma del fondo Plano
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
12447111
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
428126
125 mL
46.05€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12457111
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
428146
250 mL
44.15€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12467111
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
428164
500 mL
50.35€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Flat bottom flask
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio de borosilicato
Para la extracción continua de analitos de un sólido en un disolvente orgánico
24/40
Plano