Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Preassembled Polypropylene Caps
Conveniently preassembled with septa
Marca: DWK Life Sciences 242762
66.31 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.92990kg
Descripción
- Tapones de rosca
- Polipropileno
- Negro
Especificaciones
TFE/silicona | |
Polipropileno | |
10-425 |
Negro | |
Tapón de rosca | |
Viales E-Z de 12 mm x 32 mm |