Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Preassembled Polypropylene Caps
Conveniently preassembled with septa
Marca:  DWK Life Sciences 240602
61.23 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09070kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12478722
  • 64.45€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Tapones de rosca
  • Polipropileno
  • Negro
Especificaciones
Especificaciones
PTFE/silicona
Polipropileno
8-425
Negro
Tapón de rosca
Viales de 12 mm x 32 mm