Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Preassembled Polypropylene Caps
Conveniently preassembled with septa
Marca: DWK Life Sciences 242760
49.12 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.09070kg
Descripción
- Tapones de rosca
- Polipropileno
- Negro
Especificaciones
TFE/caucho de butadieno estireno | |
Polipropileno | |
10-425 |
Negro | |
Tapón de rosca | |
Viales E-Z de 12 mm x 32 mm |