Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Preassembled Polypropylene Caps
Conveniently preassembled with septa
Marca: DWK Life Sciences 242768
Detalles adicionales : Peso : 0.47630kg
Descripción
- Tapones de rosca
- Polipropileno
- Negro
Especificaciones
PTFE/silicona | |
Polipropileno | |
13-425 |
Negro | |
Tapón de rosca | |
Viales de 15 x 45 mm |