Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido Wheaton™ Potter-Elvehjem con estrías radiales
La mano de mortero de PTFE estriada dispersa el homogeneizado en el cilindro de mortero de una forma más eficiente
Marca:  DWK Life Sciences 357989
Detalles adicionales : Peso : 0.35830kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12451461
  • 411.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las trituradoras están construidas con precisión con piezas completamente intercambiables, lo que facilita la sustitución de las piezas.
  • Mortero fabricado con vidrio borosilicatado de baja extracción
  • Mano de mortero radial de PTFE estriado
  • Piezas intercambiables
  • Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
El espacio libre de la cámara de molienda es de 0,1 a 0,15 mm.La profundidad de las estrías es de 0,50 a 0,63 mm (de 0,020 a 0,025 pulg.).El diámetro del eje de acero inoxidable es de 6,3 mm.
Especificaciones
Especificaciones
0,94 in
1,01 oz
Vidrio borosilicatado, PTFE
10,4 in
4,64 in
30 ml
24mm
30mL.
Trituradora de tejido
266mm
118mm