Learn More
DWK Life Sciences Trituradoras de tejido Wheaton™ Potter-Elvehjem con estrías radiales
La mano de mortero de PTFE estriada dispersa el homogeneizado en el cilindro de mortero de una forma más eficiente
320.00€ - 510.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato, PTFE |
---|---|
Tipo de producto | Trituradora de tejido |
Código de producto | Marca | Capacidad | Diámetro exterior (imperial) | Longitud (imperial) | Longitud del tubo (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad | Diámetro exterior (imperial) | Longitud (imperial) | Longitud del tubo (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
12411461
|
DWK Life Sciences
357979 |
10 ml | 0,62 in | 8,62 in | 2,91 in |
320.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11561305
|
DWK Life Sciences
357969 |
2 ml | 0,47 in | 7,99 in | 1,7 in |
320.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12491451
|
DWK Life Sciences
357974 |
5 ml | 0,51 in | 8,62 in | 2,59 in |
341.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12451461
|
DWK Life Sciences
357989 |
30 ml | 0,94 in | 10,4 in | 4,64 in |
411.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12471461
|
DWK Life Sciences
357994 |
55 ml | 1,18 in | 10,4 in | 5,1 in |
510.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12431461
|
DWK Life Sciences
357984 |
15 ml | 0,74 in | 8,62 in | 3,3 in |
352.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Las trituradoras están construidas con precisión con piezas completamente intercambiables, lo que facilita la sustitución de las piezas.
- Mortero fabricado con vidrio borosilicatado de baja extracción
- Mano de mortero radial de PTFE estriado
- Piezas intercambiables
- Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
El espacio libre de la cámara de molienda es de 0,1 a 0,15 mm.La profundidad de las estrías es de 0,50 a 0,63 mm (de 0,020 a 0,025 pulg.).El diámetro del eje de acero inoxidable es de 6,3 mm.
Especificaciones
Vidrio de borosilicato, PTFE | |
Trituradora de tejido |