Learn More
DWK Life Sciences Cabezales de bomba complementarios para bomba peristáltica Omnispense™ Plus
Para su uso con la bomba de dispensación Wheaton Omnispense Plus
Marca:  DWK Life Sciences W375024
551.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.68000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12462132
  • 580.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Los cabezales de bomba apilables (13-687-444 y -442) permiten al usuario añadir hasta dos cabezales de bomba adicionales para obtener un total de tres cabezales de bomba por bomba de dispensación
  • El cabezal de bomba de casete es ideal para aplicaciones multicanal
  • Los casetes extraíbles se pueden cargar previamente con elementos de tubos y cambiar sin detener la unidad
†Para tubos con calibres de 0,13 a 2,79 mm.
Especificaciones
Especificaciones
Cabezal de bomba apilable opcional para tubos de pared de 1,6 mm
4
Cabezal de bomba
Bomba peristáltica Omnispense™ plus
1