Learn More
DWK Life Sciences Cabezales de bomba complementarios para bomba peristáltica Omnispense™ Plus
Para su uso con la bomba de dispensación Wheaton Omnispense Plus
575.00€ - 1265.00€
Especificaciones
Para utilizar con | Bomba peristáltica Omnispense™ plus |
---|---|
Admite | 4 |
Código de producto | Marca | Descripción | N.º de canales | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | N.º de canales | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11784239
|
DWK Life Sciences
W375022 |
Cabezal de bomba apilable opcional para tubos de pared de 2,3 mm | 1 |
575.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12452132
|
DWK Life Sciences
W375023 |
Cabezal de bomba opcional para tubos de pared de 1,6 mm | 1 |
580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12462132
|
DWK Life Sciences
W375024 |
Cabezal de bomba apilable opcional para tubos de pared de 1,6 mm | 1 |
580.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12472132
|
DWK Life Sciences
W375025 |
Cabezal de bomba de 5 canales opcional para su uso con tubos de calibre pequeño | 5 |
1265.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Los cabezales de bomba apilables (13-687-444 y -442) permiten al usuario añadir hasta dos cabezales de bomba adicionales para obtener un total de tres cabezales de bomba por bomba de dispensación
- El cabezal de bomba de casete es ideal para aplicaciones multicanal
- Los casetes extraíbles se pueden cargar previamente con elementos de tubos y cambiar sin detener la unidad
†Para tubos con calibres de 0,13 a 2,79 mm.
Especificaciones
Bomba peristáltica Omnispense™ plus | |
4 |