Learn More
DWK Life Sciences Matraz de cultivo Nephelo con puerto de limpieza y tapones Wheaton™
Incluye vía lateral rebajada y puerto de limpieza lateral
Marca: DWK Life Sciences 351486
161.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Vidrio de borosilicato con extraíbles bajos
- Tamaño del brazo lateral, 19 × 140 mm
- Tamaños de tapón, 38 mm-430 (tapón superior) y 20 mm-415 (tapón del brazo lateral)
- Los tapones tienen un revestimiento de caucho blanco
Especificaciones
Estilo: 19 × 140 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Brazo lateral y orificio lateral de limpieza | |
14 cm | |
Autoclavable |
500 mL | |
Turbidímetro o nefelómetro | |
5,5 in | |
430 |