Learn More
DWK Life Sciences Matraz de cultivo Nephelo con puerto de limpieza y tapones Wheaton™
Incluye vía lateral rebajada y puerto de limpieza lateral
137.00€ - 170.00€
Especificaciones
Material | Vidrio de borosilicato |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Turbidímetro o nefelómetro |
Incluye | Brazo lateral y orificio lateral de limpieza |
Longitud (imperial) | 5,5 in |
Longitud (métrico) | 14 cm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12401381
|
DWK Life Sciences
351456 |
300 mL | Estilo:Brazo lateral:19 × 140 mm |
139.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11794279
|
DWK Life Sciences
351486 |
500 mL | Estilo: 19 × 140 mm |
170.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12491371
|
DWK Life Sciences
351454 |
300 mL | Estilo: brazo lateral:14 × 140 mm |
162.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12411381
|
DWK Life Sciences
351514 |
1000 mL | Estilo: 14 × 140 mm |
137.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Vidrio borosilicatado con extraíbles bajos
- Tamaño de vía lateral, 19 × 140 mm
- Tamaños de tapón, 38 mm-430 (tapón superior) y 20 mm-415 (tapón de la vía lateral)
- Los tapones tienen un revestimiento de caucho blanco
Especificaciones
Vidrio de borosilicato | |
Brazo lateral y orificio lateral de limpieza | |
14 cm | |
Autoclavable |
Turbidímetro o nefelómetro | |
5,5 in | |
430 |