Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ LVI™ Vials with Crimp Top
One-piece 0.3mL clear or amber glass vials eliminate leakage and evaporation
230.00€ - 296.00€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Volumen (métrico) | 0,3 ml |
Volumen (imperial) | 0,1 dr. |
Altura (métrico) | 32 mm |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12653385
|
DWK Life Sciences
225328 |
Tapón de rosca | Ámbar |
256.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12643385
|
DWK Life Sciences
225326 |
Tapón de rosca | Transparente |
296.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12633385
|
DWK Life Sciences
225221-01 |
Tapón para encapsular | Ámbar |
282.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12623385
|
DWK Life Sciences
225220-01 |
Tapón para encapsular | Transparente |
230.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 30-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
A 300μL tapered insert is fused into a 12 × 32mm vial, ensuring that sample is sealed in by cap and septa.
- Vial features a residual volume that can be as low as 4μL, depending on the solvent, needle style, and depth adjustment of the autosampler
- Compatible with autosamplers using 12 O.D. × 32mmH vials
- Slight flare at top of insert provides a larger needle target area
- Inserts and clear vials are made from ASTM™ Type I Class A borosilicate glass
- Amber vials are made from ASTM Type I Class B borosilicate glass
- With white ceramic marking spot for easier sample identification
Especificaciones
12 mm | |
0,3 ml | |
32 mm | |
Vial LVI™ |
Vidrio de borosilicato | |
0,1 dr. | |
ASTM Tipo I, Clase A |