Learn More
DWK Life Sciences Viales Wheaton™ LVI™ con tapón para encapsular
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Un inserto cónico de 300 μl se fusiona en un vial de 12 × 32 mm, lo que garantiza que la muestra se selle mediante tapón y septos.
- El vial cuenta con un volumen residual que puede ser de hasta 4 μl, dependiendo del disolvente, el estilo de la aguja y el ajuste de profundidad del muestreador automático
- Compatible con muestreadores automáticos que utilizan viales de 12 mm de D.E. × 32 mm de alto
- Un ligero ensanchamiento en la parte superior del inserto proporciona un área objetivo más grande para la aguja
- Los insertos y los viales transparentes están hechos de vidrio de borosilicato de clase A ASTM™ tipo I
- Los viales ámbar están hechos de vidrio de borosilicato ASTM Tipo I clase B
- Con punto de marcado cerámico blanco para facilitar la identificación de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Volumen (métrico) | 0,3 ml |
| Volumen (imperial) | 0,1 dr. |
| Tipo de tapón | Tapón para encapsular |
| Certificaciones/conformidad | ASTM Tipo I, Clase A |
| Altura (métrico) | 32 mm |
| Tipo de producto | Vial LVI™ |