Learn More
DWK Life Sciences Tapones I-LOC
Elimine el uso de la junta de aluminio independiente y el tapón de caucho
Marca: DWK Life Sciences 240676-05
Detalles adicionales : Peso : 0.90720kg
Descripción
Elimine el uso de la junta de aluminio independiente y el tapón de caucho
- Tapones de polipropileno
- Tapones de bromobutilo de color gris
Especificaciones
Bromobutilo | |
Polipropileno | |
Tornillo |
Amarillo | |
Esterilizable en autoclave | |
20-400 |