Learn More
DWK Life Sciences Tapones I-LOC
Elimine el uso de la junta de aluminio independiente y el tapón de caucho
72.10€ - 83.00€
Especificaciones
Material (revestimiento) | Bromobutilo |
---|---|
Material | Polipropileno |
Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave |
Tipo | Tapón de rosca |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11788709
|
DWK Life Sciences
240676-01 |
Negro |
74.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12498722
|
DWK Life Sciences
240676-03 |
Rojo |
72.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11551235
|
DWK Life Sciences
240676-02 |
Blanco, Gris |
74.40€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12418732
|
DWK Life Sciences
240676-05 |
Amarillo |
83.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12408732
|
DWK Life Sciences
240676-04 |
Azul |
72.10€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Elimine el uso de la junta de aluminio independiente y el tapón de caucho
- Tapones de polipropileno
- Tapones de bromobutilo de color gris
Especificaciones
Bromobutilo | |
Polipropileno | |
Esterilizables en autoclave | |
Tapón de rosca |