Learn More
DWK Life Sciences Tapones I-LOC
Elimine el uso de la junta de aluminio independiente y el tapón de caucho
Marca: DWK Life Sciences 240676-02
Detalles adicionales : Peso : 0.36290kg
Descripción
Elimine el uso de la junta de aluminio independiente y el tapón de caucho
- Tapones de polipropileno
- Tapones de bromobutilo de color gris
Especificaciones
Bromobutilo | |
Polipropileno | |
Tapón de rosca | |
Viales de rosca 20-400 |
Blanco, Gris | |
Esterilizables en autoclave | |
20 mm |