Learn More
DWK Life Sciences Frascos y gradillas de hibridación
Para su uso en procedimientos de transferencia de ácidos nucleicos y proteínas que requieren un mínimo de solución de sonda
Marca: DWK Life Sciences 805031
148.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de pared resistente
- Los frascos con revestimiento de seguridad y tapas de plastisol antideslizantes reducen la posibilidad de rotura y exposición a materiales peligrosos
- Los tapones de polipropileno incorporan un revestimiento de PTFE y resina de fluorocarbono/silicona unidos por ultrasonidos para evitar fugas
- La gradilla acrílica tiene capacidad para hasta seis frascos de hibridación de diferentes tamaños para un transporte o almacenamiento seguros
Información de órdenes
Cada caja incluye un solo artículo
Especificaciones
Policarbonato | |
Frasco de hibridación con revestimiento de seguridad | |
Procedimientos de transferencia de ácidos nucleicos y proteínas que requieren un mínimo de solución de sonda | |
Rosca | |
70 mm | |
45 mm | |
300 mm |
11,81 in | |
2,75 in | |
Vidrio de borosilicato | |
PTFE o silicona | |
Plastisol | |
USP Tipo I |