Learn More
DWK Life Sciences Frascos de hibridación Wheaton™
Código de producto. p-42660 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
75 mm
100 mm
150 mm
300 mm
Diámetro interior (métrico):
35 mm
70 mm
Tipo de producto:
Frasco de hibridación
Frasco de hibridación con revestimiento de seguridad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Tipo de producto unitSize
11541325 150 mm 35 mm Frasco de hibridación 1 PCS
11724209 75 mm 35 mm Frasco de hibridación 1 PCS
10717893 300 mm 35 mm Frasco de hibridación cada uno
12437181 300 mm 35 mm Frasco de hibridación con revestimiento de seguridad cada uno
12417181 75 mm 35 mm Frasco de hibridación con revestimiento de seguridad cada uno
11531325 100 mm 35 mm Frasco de hibridación cada uno
12871474 100 mm 35 mm Frasco de hibridación con revestimiento de seguridad cada uno
11551325 150 mm 35 mm Frasco de hibridación con revestimiento de seguridad cada uno
12447181 300 mm 70 mm Frasco de hibridación con revestimiento de seguridad cada uno
12742447 300 mm 70 mm Frasco de hibridación cada uno
10 options
Código de producto. 11541325
Marca: DWK Life Sciences 805003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso en procedimientos de transferencia de ácidos nucleicos y proteínas que requieren un mínimo de solución de sonda
  • Fabricados con vidrio de borosilicato de pared resistente
  • Los frascos con revestimiento de seguridad y tapas de plastisol antideslizantes reducen la posibilidad de rotura y exposición a materiales peligrosos
  • Los tapones de polipropileno incorporan un revestimiento de PTFE y resina de fluorocarbono/silicona unidos por ultrasonidos para evitar fugas
  • La gradilla acrílica tiene capacidad para hasta seis frascos de hibridación de diferentes tamaños para un transporte o almacenamiento seguros
Información de órdenes
Cada caja incluye un solo artículo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad USP Tipo I
Material del cierre Policarbonato
Tamaño del tapón 45 mm
Recubrimiento Plastisol
Diámetro interior (imperial) 1,37 in
Diámetro interior (métrico) 35 mm
Para utilizar con (aplicación) Procedimientos de transferencia de ácidos nucleicos y proteínas que requieren un mínimo de solución de sonda
Longitud (imperial) 5,90 in
Material de revestimiento PTFE o silicona
Tipo de tapón Rosca
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Frasco de hibridación