Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ CryoFILE™ Tissue Vial Storage Boxes
Storage Boxes for batching and storing Wheaton CryoELITE Tissue Vials (Cat. No. 13-709-140)
129.00€
Especificaciones
Tipo | Caja de almacenamiento criogénica |
---|---|
Compartimentos | 25 |
El dispositivo tiene | 50 viales |
Altura (métrico) | 25 mm |
Longitud (métrico) | 130 mm |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15500326
|
DWK Life Sciences
W651610-B |
Azul |
129.00€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
CryoFILE partitions are numbered from 1-25 for easy content identification, with the numbering system printed on lid and bottom of box. Available in six colors, to provide easy sample identification. Made of water-repellent material for longer durability, the CryoFILE Tissue Storage Boxes are able to withstand cryogenic temperatures to -196°C.
- Holds 25 tissue vials
- Used for batching and storing cryogenic tissue vials
- Two boxes can be stacked in a standard 2 in. freezer rack, allowing for storage of 50 vials in standard racks
- Partitions numbered 1-25 for easy content identification
- Water repellent material allows for longer durability
- Dimensions: 130 x 130 x 25mm
Especificaciones
Caja de almacenamiento criogénica | |
50 viales | |
130 mm | |
de -196 °C | |
130 mm |
25 | |
25 mm | |
-384,8 °F | |
Cuadrada |