Learn More
DWK Life Sciences Cajas de almacenamiento para viales de tejido CryoFILE™ de Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Las particiones de CryoFILE están numeradas del 1 al 25 para facilitar la identificación del contenido gracias al sistema de numeración impreso en la tapa y en el fondo de la caja. Disponibles en seis colores para facilitar la identificación de las muestras. Las cajas de almacenamiento tisular CryoFILE, fabricadas con material repelente al agua para una mayor durabilidad, son capaces de soportar temperaturas criogénicas de hasta -196 °C.
- Hasta 25 viales de tejido
- Se utiliza para el procesamiento por lotes y el almacenamiento de viales de tejido criogénico
- Se pueden apilar dos cajas en un rack para congelador estándar de 5 cm (2 pulg.), lo que permite almacenar 50 viales en racks estándar
- Particiones numeradas del 1 al 25 para facilitar la identificación del contenido
- El material repelente al agua permite una mayor durabilidad
- Dimensiones: 130 x 130 x 25mm
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Caja de almacenamiento criogénica |
| Para utilizar con (equipo) | Fits 5 mL Tissue Vials |
| Admite | 25 viales |
| Temperatura mín. (imperial) | -384,8 °F |
| Temperatura mín. (métrico) | de -196 °C |
| Longitud (métrico) | 130 mm |
| Anchura (métrico) | 130 mm |
| Altura (métrico) | 25 mm |