Learn More
DWK Life Sciences 520 Bottle-Top Dispenser Reservoirs
Large selection of glass and Polyethylene reagent bottles, each supplied with one screw cap. Perfectly adapted with Calibrex™ bottle top dispensers.
Marca: DWK Life Sciences 844025
Detalles adicionales : Peso : 0.92990kg
Descripción
- Los adaptadores de cuello correspondientes se suministran con los dispensadores.
Especificaciones
Frasco para reactivos | |
Vidrio sodocálcico | |
Dispensador de partes superiores de frasco, modelo 520 | |
8,45 oz | |
32 mm |
Ámbar | |
250 mL | |
Cuadrada | |
1,25 in |