Learn More
DWK Life Sciences 520 Bottle-Top Dispenser Reservoirs
Large selection of glass and Polyethylene reagent bottles, each supplied with one screw cap. Perfectly adapted with Calibrex™ bottle top dispensers.
29.30€ - 234.00€
Especificaciones
Tipo de producto Frasco para reactivos
Para utilizar con (equipo) Dispensador de partes superiores de frasco, modelo 520
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Volumen (métrico) Color Diámetro exterior del cuello (métrico) Forma Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Volumen (métrico) Color Diámetro exterior del cuello (métrico) Forma Precio Cantidad y disponibilidad  
12457191
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
844029
1000 mL Ámbar 45 mm Cuadrada
38.50€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12467191
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
844030
2500 mL Ámbar 45 mm Redondo
61.30€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12427191
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
844025
250 mL Ámbar 32 mm Cuadrada
29.30€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12437191
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
844026
500 mL Transparente 32 mm Redondo
234.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12447191
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
844027
500 mL Ámbar 32 mm Cuadrada
57.10€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For use with Wheaton 520 bottle-top dispensers
  • Cat. No. 13-706-8, made of clear borosilicate glass; with graduations
  • All others ungraduated and made of amber glass (13-706-9, Plastisol™-coated amber glass)
Especificaciones
Especificaciones
Frasco para reactivos
Dispensador de partes superiores de frasco, modelo 520