Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio/plástico Wheaton™ de 12 x 32 mm con inserto de volumen limitado de 0,1 ml
Viales de vidrio/plástico de volumen limitado
Marca: DWK Life Sciences 225190
274.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.92780kg
Descripción
Viales de vidrio/plástico de volumen limitado
- Inserto de vidrio de borosilicato de tipo 1 de volumen limitado de 0,1 ml
- Los viales con núcleo interior de vidrio combinan el vidrio de borosilicato de tipo I con una carcasa exterior de polímero termoplástico
- El vidrio es el único contacto entre la muestra y el cierre
- El polímero proporciona una fiabilidad excelente de tolerancia dimensional para la colocación de tapones y la instrumentación, y evita roturas
- El interior cónico garantiza la máxima recuperación de contenido sin la complicación de utilizar insertos extraíbles
- Acabado de rosca (8-425)
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio, Plástico | |
1,25 in | |
Presión/para encapsular | |
100/caja |
12 mm | |
0,1 ml | |
Inserto de vidrio de 0,1 ml | |
32 mm | |
11 mm |