Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio/plástico Wheaton™ de 12 x 32 mm con inserto de volumen limitado de 0,1 ml
Código de producto. p-203722 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Ámbar
Tipo de tapón:
Presión/para encapsular
Tapón de rosca
Tamaño del tapón:
11 mm
8-425
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tipo de tapón Tamaño del tapón unitSize
12644793 Ámbar Tapón de rosca 8-425 paquete de 100
12403671 Transparente Tapón de rosca 8-425 paquete de 100
12493661 Transparente Presión/para encapsular 11 mm paquete de 100
12413671 Ámbar Presión/para encapsular 11 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12644793 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 225205
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Viales de vidrio/plástico de volumen limitado
  • Inserto de vidrio borosilicatado de tipo 1 de volumen limitado de 0,1 ml
  • Los viales con núcleo interior de vidrio combinan el vidrio borosilicatado de tipo I con una carcasa exterior de polímero termoplástico
  • El vidrio es el único contacto entre la muestra y el cierre
  • El polímero proporciona una fiabilidad excelente de tolerancia dimensional para la colocación de tapones y la instrumentación, y evita roturas
  • El interior cónico garantiza la máxima recuperación de contenido sin la complicación de utilizar insertos extraíbles
  • Acabado de rosca (8-425)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio, Plástico
Volumen (métrico) 0,1 mL
Altura (imperial) 1,25 in
Incluye Inserto de vidrio de 0,1 ml
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 100/caja
Tamaño del tapón 8-425
Altura (métrico) 32 mm