Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm E-Z Vial Convenience Pack With 11 mm Crimp Finish And Clear Vial With Patch
Wheaton E-Z Vials have a 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler. Writing patch allows for identification needle damage.
50.00€ - 90.35€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
Material | Vidrio de borosilicato |
Volumen (métrico) | 1,8 mL |
Para utilizar con (aplicación) | Para cromatografía |
Código de producto | Marca | Color del tapón | Septo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color del tapón | Septo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12434931
|
DWK Life Sciences
W225174-0207 |
Verde | PTFE, silicona |
78.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12464931
|
DWK Life Sciences
W225174-0304 |
Azul | PTFE, silicona, PTFE |
89.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12424931
|
DWK Life Sciences
W225174-0204 |
Azul | PTFE, silicona |
78.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12454931
|
DWK Life Sciences
W225174-0303 |
Rojo | PTFE, silicona, PTFE |
90.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12414931
|
DWK Life Sciences
W225174-0203 |
Rojo | PTFE, silicona |
78.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12404931
|
DWK Life Sciences
W225174-02 |
Natural | PTFE, silicona |
78.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12494921
|
DWK Life Sciences
W225174-0107 |
Verde | PTFE, caucho |
50.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12474921
|
DWK Life Sciences
W225174-0103 |
Rojo | PTFE, caucho |
50.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12484921
|
DWK Life Sciences
W225174-0104 |
Azul | PTFE, caucho |
50.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12464921
|
DWK Life Sciences
W225174-01 |
Natural | PTFE, caucho |
50.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Manufactured from certified clear Type I borosilicate glass
- Writing patch
- Vials are packaged 100 per shelf pack and 10 packs per case
- 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler needle damage
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Para cromatografía | |
Aluminio | |
32 mm | |
11 mm |
12 mm | |
1,8 mL | |
1,25 in | |
Tapón para encapsular | |
100/caja | |
Sí |