Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm E-Z Vial Convenience Pack With 11 mm Crimp Finish And Clear Vial With Patch
Wheaton E-Z Vials have a 40% larger opening improves sample accessibility while reducing autosampler. Writing patch allows for identification needle damage.
Marca: DWK Life Sciences W225174-0204
74.58 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.45360kg
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato de tipo I transparente certificado
- Etiqueta de escritura
- Los viales se envasan 100 por paquete de estante y 10 paquetes por caja
- La abertura un 40 % más grande mejora la accesibilidad de las muestras al tiempo que reduce el daño de la aguja del muestreador automático
Especificaciones
Azul | |
12 mm | |
1,8 mL | |
Para cromatografía | |
Aluminio | |
32 mm | |
11 mm |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
PTFE, silicona | |
1,25 in | |
Tapón para encapsular | |
100/caja | |
Sí |