Learn More
Cytiva Filtro Vacu-Guard
Ayuda a confinar y aislar materiales infecciosos en los sistemas de vacío y proteger el laboratorio. El filtro Vacu-Guard Whatman™ protege sistemas de bomba de vacío frente a vapores de disolventes o contaminantes gaseosos y aerosoles acuosos.
Marca:  Cytiva 6722-5000
Detalles adicionales : Peso : 0.18720kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11364634
  • 208.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Helps to confine and isolate infectious materials in vacuum systems and protect the laboratory. Whatman™ Vacu-Guard Filter protects vacuum pump systems from solvent vapor or gaseous contaminants and aqueous aerosols.
  • Excelente para proteger sistemas de bomba de vacío frente a vapores de disolventes o contaminantes gaseosos y aerosoles acuosos.
  • Diseñado para su uso en línea con conexiones de boquilla escalonada para mangueras de 10 a 12 mm de DI.
  • La membrana retiene el 99,99 % de las partículas en suspensión en el aire mayores de 0,1 μm
  • Incluye una membrana de PTFE hidrófoba
Especificaciones
Especificaciones
PTFE
16 cm2
Polipropileno
Boquilla escalonada entre 6 y 10 mm (1/4 a 3/8 pulg.)
Paquete de 10
50 mm
0,45 μm
Aislamiento de materiales infecciosos
Boquilla escalonada entre 6 y 10 mm (1/4 a 3/8 pulg.)
Filtro Vacu-Guard
Filtro en línea
50 mm