Learn More
Cytiva Filtro Vacu-Guard
Ayuda a confinar y aislar materiales infecciosos en los sistemas de vacío y proteger el laboratorio. El filtro Vacu-Guard Whatman™ protege sistemas de bomba de vacío frente a vapores de disolventes o contaminantes gaseosos y aerosoles acuosos.
208.00€ - 248.00€
Especificaciones
Material (membrana) | PTFE |
---|---|
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de materiales infecciosos |
Material de la carcasa | Polipropileno |
Línea de productos | Filtro Vacu-Guard |
Código de producto | Marca | Diámetro del disco (métrico) | Área de filtración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del disco (métrico) | Área de filtración | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10087552
|
Cytiva
6722-5001 |
60 mm | 25 cm2 |
248.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
11364634
|
Cytiva
6722-5000 |
50 mm | 16 cm2 |
208.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Helps to confine and isolate infectious materials in vacuum systems and protect the laboratory. Whatman™ Vacu-Guard Filter protects vacuum pump systems from solvent vapor or gaseous contaminants and aqueous aerosols.
- Excelentes para la protección de sistemas de bomba de vacío frente a contaminantes gaseosos o de vapores de disolventes y aerosoles acuosos
- Diseñados para su uso en línea con conexiones de boquilla escalonadas para manqueras de 10 a 12 mm de DI
- La membrana retiene el 99.99 % de partículas aéreas mayores de 0.1 μm
- Incluyen membrana de PTFE hidrófoba
Especificaciones
PTFE | |
Aislamiento de materiales infecciosos | |
Filtro Vacu-Guard | |
Filtro en línea |
0,45 μm | |
Polipropileno | |
Paquete de 10 |