Learn More
Cytiva ™ Filtro de ventilación Whatman ReZist, 50mm, PTFE, 0.μ2 m.
Los filtros en línea ReZist son unidades de ventilación de aire ligeras aptas para la filtración en línea con rejillas de protección y aplicaciones de aislamiento para el trabajo con disolventes agresivos químicamente.
200.00€ - 570.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Apto para filtración en línea con rejillas de protección y aplicaciones de aislamiento |
---|---|
Material (membrana) | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Tamaño de poro | 0,2 μm |
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 20,4 cm2 |
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11975104
|
Cytiva
10463608 |
10 |
200.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11353365
|
Cytiva
10463609 |
50 |
570.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- La membrana de ventilación de PTFE hidrófoba integral es resistente a disolventes agresivos
- Se puede esterilizar en autoclave varias veces sin pérdida de integridad
- Integridad-testable (punto de burbuja o agua de avance métodos de presión in situ )
- Ligero: evita la contracción de los tubos que se puede deber a dispositivos de filtro pesados
- Adecuado para preparación de muestras para HPLC en línea
Especificaciones
Apto para filtración en línea con rejillas de protección y aplicaciones de aislamiento | |
0,2 μm | |
20,4 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
Boquilla para tubos (manguera de diámetro interno de 6-10 mm) | |
Polipropileno (PP) | |
≤ 100 ml |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Apto para la clarificación de disolventes orgánicos agresivos. | |
hidrófobos | |
Boquilla para tubos (manguera de diámetro interno de 6-10 mm) | |
Filtro de jeringa ReZist | |
50 mm |