Learn More
Cytiva ™ Filtro de ventilación Whatman ReZist, 50mm, PTFE, 0.μ2 m.
Los filtros en línea ReZist son unidades de ventilación de aire ligeras aptas para la filtración en línea con rejillas de protección y aplicaciones de aislamiento para el trabajo con disolventes agresivos químicamente.
Marca: Cytiva 10463609
498.75 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.15200kg
Descripción
- La membrana de ventilación de PTFE hidrófoba integral es resistente a disolventes agresivos
- Se puede esterilizar en autoclave varias veces sin pérdida de integridad
- Integridad-testable (punto de burbuja o agua de avance métodos de presión in situ )
- Ligero: evita la contracción de los tubos que se puede deber a dispositivos de filtro pesados
- Adecuado para preparación de muestras para HPLC en línea
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Apto para la clarificación de disolventes orgánicos agresivos. | |
hidrófobos | |
50 | |
50Each. | |
Filtro de jeringa ReZist | |
50 mm |
Apto para filtración en línea con rejillas de protección y aplicaciones de aislamiento | |
0,2 μm | |
20,4 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
Boquilla para tubos (manguera de diámetro interno de 6-10 mm) | |
Boquilla para tubos (manguera de diámetro interno de 6-10 mm) | |
Polipropileno (PP) | |
≤ 100 ml |